Learn More
5-Bromocitosina, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 165780010
Detalles adicionales : CAS : 2240-25-7 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041900
  • 139.00€ / 1 g
Envío estimado: 08-10-2021
2240-25-7
190.00
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
75233
NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
C4H4BrN3O
MFCD00056025
5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
6-amino-5-bromo-1H-pirimidin-2-ona
Spezifikation
5-Bromocytosine
Frasco de vidrio
240.0°C to 243.0°C
99%
98.5
99%
MFCD00056025
5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
190.00
190
99%
Authentic
Amarillo
1g
2240-25-7
100.0
C4H4BrN3O
24, 319
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
6-amino-5-bromo-1H-pirimidin-2-ona
75233
Polvo amorfo
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Bromocytosine
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate