Learn More
Ácido 5-bromobenzo[b]furan-2-carboxílico, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509916
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
10242-11-2
C9H5BrO3
241.04
QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
735247
ácido 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxílico
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
10242-11-2
C9H5BrO3
241.04
QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
735247
ácido 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxílico
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.04
Porcentaje de pureza 97%