Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt hydrate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 331190250
Detalles adicionales : CAS : 114162-64-0 Peso : 0.05002kg
Cantidad. 25mg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628364
  • 83.50€ / 25 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
114162-64-0
539.804
OMJGCRHKCXJGSX-ZSRZBWJVSA-N
126842357
C1CCC(CC1)[NH3+].C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.O
C20H28BrClN2O8
MFCD00058543
5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate;cyclohexylazanium;hydrate
Especificación
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt hydrate
Glass bottle
Colorless or White
98%
97.5
98%
MFCD00058543
OMJGCRHKCXJGSX-ZSRZBWJVSA-N
(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate;cyclohexylazanium;hydrate
126842357
Powder, Needles or Crystals
Authentic
5% max. (K.F.)
25mg
114162-64-0
100.0
C20H28BrClN2O8
5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
C1CCC(CC1)[NH3+].C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.O
539.804
521.79
≥97.5%
Videos
SDS Documentación