Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido ciclohexilamonio hidrato de sal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73329
64.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
114162-64-0
C20H26BrClN2O7
521.79
MFCD13185253
JXCKZXHCJOVIAV-VLQIOUPANA-N
5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
126842357
(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxy]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato;ciclohexilazanio;hidrato
NC1CCCCC1.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
114162-64-0
C20H26BrClN2O7
521.79
MFCD13185253
JXCKZXHCJOVIAV-VLQIOUPANA-N
5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
126842357
(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxy]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato;ciclohexilazanio;hidrato
NC1CCCCC1.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt hydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C
Color Incoloro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, agujas o cristales