Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactósido, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735711
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.63
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.63
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15,10272
Rotación específica − 64.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo