Learn More
5-Bromo-3-nitropiridin-2-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510552
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
15862-34-7
C5H3BrN2O3
218.994
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
85147
5-bromo-3-nitro-1H-piridin-2-ona
C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
15862-34-7
C5H3BrN2O3
218.994
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
85147
5-bromo-3-nitro-1H-piridin-2-ona
C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.99
Porcentaje de pureza 95%