Learn More
5-Bromo-3-metil-benceno-1,2-diamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10422484
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
76153-06-5
C7H9BrN2
201.067
UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
1516397
5-bromo-3-metilbenceno-1,2-diamina
CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
76153-06-5
C7H9BrN2
201.067
UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
1516397
5-bromo-3-metilbenceno-1,2-diamina
CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methylbenzene-1, 2-diamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 97%