Learn More
5-Bromo-3-(clorometilo)-1-benzotiofeno, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174806
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
852180-53-1
C9H6BrClS
261.561
MFCD07772810
ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
7164583
5-bromo-3-(clorometilo)-1-benzotiofeno
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
852180-53-1
C9H6BrClS
261.561
MFCD07772810
ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
7164583
5-bromo-3-(clorometilo)-1-benzotiofeno
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 97%