Learn More
5-Bromo-3-cloro-2-metoxipiridina, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7036260
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
848366-28-9
C6H5BrClNO
222.466
MFCD04972382
XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
40427004
5-bromo-3-cloro-2-metoxipiridina
COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
848366-28-9
C6H5BrClNO
222.466
MFCD04972382
XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
40427004
5-bromo-3-cloro-2-metoxipiridina
COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-bromo-3-cloro-2-metoxipiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 96%