Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64370.03
Detalles adicionales : CAS : 58236-70-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441539
  • 76.75€ / 1 g
Fecha estimada de envío
28-12-2020
58236-70-7
208.439
IPWYUROVLMVBGD-UHFFFAOYSA-N
19050009
C1=C(C(=O)NC=C1Br)Cl
C5H3BrClNO
MFCD05662389
5-bromo-3-chloropyridin-2-ol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 5-bromo-3-chloropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-chloro-2-pyridinone, 5-bromo-3-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-chloro, 5-bromo-3-chloro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-bromo-2-hydroxy-3-chloropyridine, pubchem1172, ksc608a4r
5-bromo-3-cloro-1H-piridin-2-ona
Especificaciones
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
1g
C5H3BrClNO
1448359
IPWYUROVLMVBGD-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-3-cloro-1H-piridin-2-ona
19050009
Sólido
199°C to 202°C
58236-70-7
MFCD05662389
5-bromo-3-chloropyridin-2-ol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 5-bromo-3-chloropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-chloro-2-pyridinone, 5-bromo-3-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-chloro, 5-bromo-3-chloro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-bromo-2-hydroxy-3-chloropyridine, pubchem1172, ksc608a4r
C1=C(C(=O)NC=C1Br)Cl
208.439
208.44
97%
Videos
SDS Documentos