Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-(4-oxycyclohexen-1-yl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63320.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489958
  • 223.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD28126774
4-(5-Bromo-3-indolyl)cyclohex-3-en-1-one
Especificaciones
1g
MFCD28126774
290.16
95%
5-Bromo-3-(4-oxycyclohexen-1-yl)indole
4-(5-Bromo-3-indolyl)cyclohex-3-en-1-one
Solid
Videos
SDS Documentos