Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-(1-piperidinylmethyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63087.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489578
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1108616-49-4
293.21
MGUTUCDTXIZGTH-UHFFFAOYSA-N
25148925
C14H17BrN2
MFCD28126772
5-bromo-3-1-piperidinylmethyl indole, 3-1-piperidinylmethyl-5-bromo-1h-indole, 5-bromo-3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, 5-bromo-3-piperidine-1-yl methyl-1h-indole
Especificaciones
5-Bromo-3-(1-piperidinylmethyl)indole
1108616-49-4
MFCD28126772
MGUTUCDTXIZGTH-UHFFFAOYSA-N
25148925
Solid
5g
C14H17BrN2
5-bromo-3-1-piperidinylmethyl indole, 3-1-piperidinylmethyl-5-bromo-1h-indole, 5-bromo-3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, 5-bromo-3-piperidine-1-yl methyl-1h-indole
293.21
293.2
95%
Videos
SDS Documentos