Learn More
5-Bromo-2-pirazinamina, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-pyrazinamine |
% mín. CAS | 97.0 |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |