Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H35193.03
Detalles adicionales : CAS : 953414-75-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497477
  • 505.00€ / 1 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
953414-75-0
273.133
QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
23643607
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3N2)Br
C13H9BrN2
MFCD11109822
5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
5-bromo-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Especificaciones
5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Brown
1g
C13H9BrN2
5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3N2)Br
273.133
273.12
97%
Light Sensitive
287°C to 289°C
953414-75-0
MFCD11109822
QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
23643607
Solid
Videos
SDS Documentos