Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole, 97%
183.00€ - 505.00€
CAS 953414-75-0
Fórmula molecular C13H9BrN2
Molecular Weight (g/mol) 273.133
Número MDL MFCD11109822
InChI Key QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 23643607
IUPAC Name 5-bromo-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3N2)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15407487 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H35193.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
15497477 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H35193.03
1g 505.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
953414-75-0
273.133
QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
23643607
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3N2)Br
C13H9BrN2
MFCD11109822
5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
5-bromo-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Especificaciones
5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Brown
250mg
C13H9BrN2
5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3N2)Br
273.133
273.12
97%
Light sensitive
287°C to 289°C
953414-75-0
MFCD11109822
QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
23643607
Solid