Learn More
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 432380050
Detalles adicionales : CAS : 14001-67-3 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028199
  • 176.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14001-67-3
205.073
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
4738564
CSC1=NC=C(C=N1)Br
C5H5BrN2S
MFCD00187875
5-bromo-2-methylthio pyrimidine, 5-bromo-2-methylthiopyrimidine, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methylthio, 2-methylthio-5-bromopyrimidine, pubchem5277, acmc-209cju, 5-bromo-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine
5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine
Especificación
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Glass bottle
64.0°C to 68.0°C
14001-67-3
100.0
C5H5BrN2S
5-bromo-2-methylthio pyrimidine, 5-bromo-2-methylthiopyrimidine, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methylthio, 2-methylthio-5-bromopyrimidine, pubchem5277, acmc-209cju, 5-bromo-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine
CSC1=NC=C(C=N1)Br
205.073
205.08
97%
Authentic
White
5g
96.0
97%
MFCD00187875
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine
4738564
Crystalline Powder of Flakes
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación