Learn More
5-Bromo-2-hidroxi-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451979
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
164513-38-6
C6H6BrNO
188.024
MFCD03427664
BYGNXKDNIFHZHQ-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-bromo-4-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-2 1h-pyridinone, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-4-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ol, pubchem6564, acmc-209dre, ksc496a8d
819937
5-bromo-4-metil-1H-piridin-2-ona
CC1=CC(=O)NC=C1Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
164513-38-6
C6H6BrNO
188.024
MFCD03427664
BYGNXKDNIFHZHQ-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-bromo-4-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-2 1h-pyridinone, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-4-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ol, pubchem6564, acmc-209dre, ksc496a8d
819937
5-bromo-4-metil-1H-piridin-2-ona
CC1=CC(=O)NC=C1Br
It is used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
Punto de fusión 198°C to 202°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 6798531
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido