Learn More
5-Bromo-2-fluorotolueno, + 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-fluorotolueno se utiliza en la preparación de bromuro de 5-bromo-2-fluorobencil mediante bromación de N-bromosuccinimida (NBS), necesaria para la síntesis de bromofluorobenceno de corona y 3-(4-fuoro-3-metilfenil)acrilamida. También se utiliza como intermedio de la medicina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El 5-bromo-2-fluorotolueno se utiliza en la preparación de bromuro de 5-bromo-2-fluorobencil mediante bromación de N-bromosuccinimida (NBS), necesaria para la síntesis de bromofluorobenceno de corona y 3-(4-fuoro-3-metilfenil)acrilamida. También se utiliza como intermedio de la medicina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluorotoluene |
Densidad | 1.486 |
Punto de ebullición | 94°C to 95°C (50 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 73°C (163°F) |
Índice de refracción | 1.529 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2242693 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.03 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |