Learn More
5-Bromo-2-fluoropiridina, 99 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 378460250
Detalles adicionales : CAS : 766-11-0 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 25g |
766-11-0 | |
175.99 | |
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N | |
2783168 | |
C1=CC(=NC=C1Br)F |
C5H3BrFN | |
MFCD01863742 | |
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 | |
5-bromo-2-fluoropiridina |
Especificaciones
5-Bromo-2-fluoropyridine | |
73°C | |
Frasco de vidrio | |
1.72 | |
Amarillo | |
766-11-0 | |
100.0 | |
C5H3BrFN | |
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 | |
C1=CC(=NC=C1Br)F | |
175.99 | |
175.99 | |
99% |
1.7200g/mL | |
Authentic | |
1.5310 to 1.5330 | |
170.0°C to 173.0°C | |
25g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD01863742 | |
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-fluoropiridina | |
2783168 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- 5-Bromo-2-fluoropyridine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.