missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7023315
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
393-37-3
C7H3BrF4
243.00
MFCD00042493
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
2736325
4-bromo-1-fluoro-2-(trifluorometilo)benceno
FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
393-37-3
C7H3BrF4
243.00
MFCD00042493
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
2736325
4-bromo-1-fluoro-2-(trifluorometilo)benceno
FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
intermedios farmacéuticos.

Solubilidad
soluble en agua 700 g/l (20 °C)

Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Densidad 1.72
Punto de ebullición 79°C to 80°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Beilstein 2643550
Información de solubilidad Soluble in water 700g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'