Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
soluble en agua 700 g/l (20 °C)
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
soluble en agua 700 g/l (20 °C)
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride |
Densidad | 1.72 |
Punto de ebullición | 79°C to 80°C (50 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.46 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2643550 |
Información de solubilidad | Soluble in water 700g/L (20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243 |
Porcentaje de pureza | 98% |