missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 97%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 442890250

Detalles adicionales : CAS : 393-37-3 Peso : 0.02500kg


Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15565106

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

393-37-3
242.999
5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
C7H3BrF4
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
2736325
C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)F

Especificaciones

5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Authentic
25g
C7H3BrF4
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
2736325
97%
110°C
142.0°C to 147.0°C
393-37-3
5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)F
242.999
243
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 5-BROMO-2-FLUOROBENZOTRIFLUORIDE, 97%

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

Documentos