Learn More
Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10604175
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
146328-85-0
C7H4BrFO2
219
MFCD00143423
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
2736315
ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
146328-85-0
C7H4BrFO2
219
MFCD00143423
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
2736315
ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141°C to 145°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.