Learn More
5-Bromo-2-fluoro-4-metilpiridina, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-fluoro-4-metilpiridina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
La 5-bromo-2-fluoro-4-metilpiridina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine |
Color | De incoloro a amarillo |
Índice de refracción | 1.53 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.01 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Forma física | Líquido |