Learn More
5-Bromo-2-fluoro-4-metilpiridina, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15467978
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
864830-16-0
C6H5BrFN
190.015
MFCD09839213
PFODFMZCBQUYNG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluoro-4-picoline, 5-bromo-2-fluoro-4-methyl-pyridine, 2-fluoro-4-methyl-5-bromopyridine, pubchem3547, acmc-209q9w, ksc495s8j
23157062
5-bromo-2-fluoro-4-metilpiridina
CC1=CC(=NC=C1Br)F
864830-16-0
C6H5BrFN
190.015
MFCD09839213
PFODFMZCBQUYNG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluoro-4-picoline, 5-bromo-2-fluoro-4-methyl-pyridine, 2-fluoro-4-methyl-5-bromopyridine, pubchem3547, acmc-209q9w, ksc495s8j
23157062
5-bromo-2-fluoro-4-metilpiridina
CC1=CC(=NC=C1Br)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-fluoro-4-metilpiridina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Color De incoloro a amarillo
Índice de refracción 1.53
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido