Learn More
5-Bromo-2'-deoxyuridine, TRC
Product Code. 30348217
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. Quantity Unit Size
30348217 50 mg 50mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30348217 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68325050MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
CAS 59-14-3
Molecular Formula C9 H11 Br N2 O5
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
IUPAC Name 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 307.1
Formula Weight 305.9851
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.