Learn More
5-Bromo-2«-deoxiuridina, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24835
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
59-14-3
C9H11BrN2O5
307.10
MFCD00006529
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
6035
CHEBI:472552
5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
59-14-3
C9H11BrN2O5
307.10
MFCD00006529
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
6035
CHEBI:472552
5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
5-Bromo-2'-deoxiuridina es un análogo de la timidina utilizado como mutágeno en la investigación genética.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Nombre de nota Off-white Powder
Punto de fusión 191°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 1461
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.