Learn More
5-Bromo-2-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3777614
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
53939-30-3
C5H3BrClN
192.44
MFCD01318951
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
2734414
5-bromo-2-cloropiridina
C1=CC(=NC=C1Br)Cl
53939-30-3
C5H3BrClN
192.44
MFCD01318951
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
2734414
5-bromo-2-cloropiridina
C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 71°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.