Learn More
5-Bromo-2-cloroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089836
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
16817-43-9
C7H6BrClO
221.48
MFCD00078659
UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
2769567
4-bromo-1-cloro-2-metoxibenceno
COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
16817-43-9
C7H6BrClO
221.48
MFCD00078659
UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
2769567
4-bromo-1-cloro-2-metoxibenceno
COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloroanisole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 28°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6310g/mL
Punto de ebullición 240°C to 245°C (748.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)OCH3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.631
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-chloroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.