Learn More
5-Bromo-2-cloro-3-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15555086
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
29241-60-9
C6H5BrClN
206.47
YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
285434
5-bromo-2-cloro-3-metilpiridina
CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
29241-60-9
C6H5BrClN
206.47
YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
285434
5-bromo-2-cloro-3-metilpiridina
CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
Punto de fusión 40.0°C to 46.0°C
Punto de ebullición 78.0°C (3.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Beilstein 20,V,5,538
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.