Learn More
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
La 5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine |
Punto de fusión | 66°C to 68°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 147551 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.44 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | cristalino/a/s |