Learn More
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442299
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67443-38-3
C5H2BrClN2O2
237.44
MFCD00222270
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro, abbypharma ap-12-5159, zlchem 393, pubchem1166, acmc-209nz1, ksc352q2l, 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridin, 2-chloro-5-bromo-3-nitropyridine
7019412
5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67443-38-3
C5H2BrClN2O2
237.44
MFCD00222270
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro, abbypharma ap-12-5159, zlchem 393, pubchem1166, acmc-209nz1, ksc352q2l, 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridin, 2-chloro-5-bromo-3-nitropyridine
7019412
5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 66°C to 68°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 147551
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s