Learn More
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055508
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
29241-60-9
C6H5BrClN
206.467
MFCD03095093
YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
285434
5-bromo-2-cloro-3-metilpiridina
CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
29241-60-9
C6H5BrClN
206.467
MFCD03095093
YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
285434
5-bromo-2-cloro-3-metilpiridina
CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Punto de fusión 40°C to 44°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1562796
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido