Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61664.03
Detalles adicionales : CAS : 405224-23-9 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498218
  • 32.90€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
405224-23-9
217.45
MQOHJAYYYVQBSH-UHFFFAOYSA-N
21948269
C1=C(C(=NC=C1Br)Cl)C#N
C6H2BrClN2
MFCD09801046
5-bromo-2-chloronicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-2-chloro, pubchem15627, acmc-1amn3, 5-bromo-2-chloronicotinontrile, 5-bromo-2-chloro-nicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
Especificaciones
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
405224-23-9
MFCD09801046
5-bromo-2-chloronicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-2-chloro, pubchem15627, acmc-1amn3, 5-bromo-2-chloronicotinontrile, 5-bromo-2-chloro-nicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
MQOHJAYYYVQBSH-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
21948269
Solid
1g
C6H2BrClN2
UN3439
Slightly soluble in water.
C1=C(C(=NC=C1Br)Cl)C#N
217.45
217.45
98%
Videos
SDS Documentos