Learn More
5-Bromo-2,3-dihidrobenzo[b]furan-7-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510233
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
281678-73-7
C9H7BrO2
227.057
LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
2794804
5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carbaldehído
C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
281678-73-7
C9H7BrO2
227.057
LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
2794804
5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carbaldehído
C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza 97%