Learn More
5-Bromo-2,3-difluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2,3-difluoropyridine |
Color | De incoloro a amarillo |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 13412561 |
Sinónimo | pyridine, 5-bromo-2,3-difluoro, 2,3-difluoro-5-bromopyridine, pubchem1292, 5-bromo-2,3-difluoro-pyridine, pyridine,5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromanyl-2,3-bis fluoranyl pyridine |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.98 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Líquido |