Learn More
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027137
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
33070-32-5
C7H3BrF2O2
237
MFCD00236212
SZRHWHHXVXSGMT-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-209hy8, 5-bromo2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-5-bromo-1,3-benzodioxole
2736271
5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
C1=CC2=C(C=C1Br)OC(O2)(F)F
33070-32-5
C7H3BrF2O2
237
MFCD00236212
SZRHWHHXVXSGMT-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-209hy8, 5-bromo2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-5-bromo-1,3-benzodioxole
2736271
5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
C1=CC2=C(C=C1Br)OC(O2)(F)F
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3- benzodioxole is used as a precursor in organic synthesis. It is used to prepare 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid. It serves as an intermediate in active pharmaceutical ingredients, agrochemicals and in dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza como precursor en síntesis orgánica. Se emplea para preparar ácido 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico. Sirve como intermediario en los sectores de los ingredientes farmacéuticos activos, los productos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Miscible con hexano.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.74
Punto de ebullición 78°C to 79°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.4967
Cantidad 1 g
Beilstein 1425209
Información de solubilidad Miscible with hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 97%