Learn More
5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702572
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
51376-06-8
C6H3BrN2O
199.01
MFCD02682026
ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
2776298
5-bromo-2,1,3-benzoxadiazol
BrC1=CC2=NON=C2C=C1
51376-06-8
C6H3BrN2O
199.01
MFCD02682026
ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
2776298
5-bromo-2,1,3-benzoxadiazol
BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 1, 3-benzoxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.01
Porcentaje de pureza 97%