Learn More
5-Bromo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702569
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1753-75-9
C6H3BrN2S
215.068
MFCD00460091
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
2776295
5-bromo-2,1,3-benzotiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
1753-75-9
C6H3BrN2S
215.068
MFCD00460091
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
2776295
5-bromo-2,1,3-benzotiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.