Learn More
5-bromo-1-metil-1H-indol-3-carbaldehído, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |