Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-1-indoleacetic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63039.06
Detalles adicionales : CAS : 937621-97-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
937621-97-1
254.083
RVDSTBFKTGJQCS-UHFFFAOYSA-N
16495738
C1=CC2=C(C=CN2CC(=O)O)C=C1Br
C10H8BrNO2
MFCD09476492
5-bromo-1h-indol-1-yl acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-1-yl acetic acid, 5-bromoindol-1-yl acetic acid, 2-5-bromoindolyl acetic acid, 2-5-bromoindol-1-yl acetic acid
2-(5-bromoindol-1-yl)acetic acid
Especificaciones
5-Bromo-1-indoleacetic acid
937621-97-1
MFCD09476492
5-bromo-1h-indol-1-yl acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-1-yl acetic acid, 5-bromoindol-1-yl acetic acid, 2-5-bromoindolyl acetic acid, 2-5-bromoindol-1-yl acetic acid
C1=CC2=C(C=CN2CC(=O)O)C=C1Br
254.083
254.08
95%
5g
C10H8BrNO2
22664359
RVDSTBFKTGJQCS-UHFFFAOYSA-N
2-(5-bromoindol-1-yl)acetic acid
16495738
Solid
Videos
SDS Documentos