Learn More
Cloruro de 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carbonilo, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC38802DA
Detalles adicionales : Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10036142
  • 100.80€ / 1 g
Envío estimado: 08-10-2021
7312-14-3
275.544
LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
2795570
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
C9H4BrClOS
MFCD05664419
5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
cloruro de 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carbonilo
Especificaciones
5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
1g
94.5
95%
MFCD05664419
LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carbonilo
2795570
95%
Frasco de vidrio ámbar
7312-14-3
100.0
C9H4BrClOS
5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
275.544
275.55
Videos
SDS Documentos
Certificados