Learn More
5-Bromo-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10440734
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
23145-07-5
C8H5BrO
197.031
MFCD03407317
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
90015
5-bromo-1-benzofurano
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
23145-07-5
C8H5BrO
197.031
MFCD03407317
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
90015
5-bromo-1-benzofurano
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzofuran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%