Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Azacitidina, 99 %
Catalog Number p-61545
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
320-67-2
C8H12N4O5
244.21
MFCD00006539
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
9444
CHEBI:2038
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
320-67-2
C8H12N4O5
244.21
MFCD00006539
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
9444
CHEBI:2038
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
La 5-azacitidina, n.º de CAS 320-67-2, es un análogo químico de la citidina que actúa como inhibidor de la actividad de la ADN metiltransferasa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
La 5-azacitidina es un análogo químico del nucleósido citidina que se incorpora al ADN e inhibe la metilación del ADN.
En dosis bajas, la 5-azacitidina se une irreversiblemente a la enzima ADN metiltransferasa (DNMT).
Aplicaciones
La 5-azacitidina se ha utilizado para la diferenciación cardiomiocitaria de células madre mesenquimales.
Se ha utilizado como un potente inhibidor de la DNMT en el estudio de la proliferación de células tumorales e inducción de la expresión génica tras la desmetilación.
La 5-azacytidina puede cambiar globalmente los patrones de modificación de histonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Azacytidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 884
Rotación específica + 40.00
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Azacytidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.