Learn More
5-Aza-2'-deoxycytidine, MP Biomedicals™
Catalog Number 11498911
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
2353-33-5
C9H13N3O4
227.22
MFCD00006547
CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
451668
CHEBI:50131
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
2353-33-5
C9H13N3O4
227.22
MFCD00006547
CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
451668
CHEBI:50131
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Nombre del producto químico o material 5-Aza-2'-deoxycytidine
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.1%
Cantidad 5 mg
Nombre IUPAC 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-aza-2'-deoxycytidine