Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico, téc. 90 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11433.18
Detalles adicionales : CAS : 84-89-9 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444200
  • 58.27€ / 50 g
Fecha estimada de envío
18-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico es un agente de derivación en la derivatización de precolumna de algún ácido fenoxi quiral. El Cu(II) basado en un derivado del dansilo se sintetizó con un rendimiento total del 29,2 % mediante un procedimiento sintético de siete pasos a partir del ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico, un material de partida que es fácil de obtener.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
84-89-9
223.246
DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
6793
C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)O)C(=C1)N
C10H9NO3S
MFCD00014315
5-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-5-sulfonic acid, laurent acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-amino-5-sulfonaphthalene, laurent's acid, 5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-amino-5-naphthalenesufonic acid, 1-aminonaphthalene-5-sulfonic acid, unii-w70wc365od
ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico
Especificaciones
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
>300°C
84-89-9
MFCD00014315
14,6404
Soluble in hot water.
C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)O)C(=C1)N
223.246
223.25
Técnico
Odorless
50g
C10H9NO3S
2214149
5-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-5-sulfonic acid, laurent acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-amino-5-sulfonaphthalene, laurent's acid, 5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-amino-5-naphthalenesufonic acid, 1-aminonaphthalene-5-sulfonic acid, unii-w70wc365od
DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico
6793
90%
Videos
SDS Documentos