Learn More
Ácido 5-aminolevulínico clorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-59016
42.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto de fusión 156°C to 158°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Índice Merck 15, 443
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 500 mg
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.