Learn More
5-Aminoisoquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57234
22.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1125-60-6
C9H8N2
144.18
MFCD00006907
DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
70766
isoquinolin-5-amina
NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1125-60-6
C9H8N2
144.18
MFCD00006907
DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
70766
isoquinolin-5-amina
NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Aminoisoquinoline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 127°C to 130°C
Color De marrón a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22, 452
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.