Learn More
Clorhidrato de 5-aminoindol, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3770788
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
65795-92-8
C8H8N2·HCl
168.63
MFCD00077647
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
5-aminoindole hydrochloride, 1h-indol-5-amine hydrochloride, 5-aminoindole monohydrochloride, 5-aminoindole hcl, 5-aminoindol-hydrochloride, 5-indolamine hydrochloride, 1h-indol-5-amine,hydrochloride
16211959
1H-indol-5-amina; clorhidrato
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1N.Cl
65795-92-8
C8H8N2·HCl
168.63
MFCD00077647
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
5-aminoindole hydrochloride, 1h-indol-5-amine hydrochloride, 5-aminoindole monohydrochloride, 5-aminoindole hcl, 5-aminoindol-hydrochloride, 5-indolamine hydrochloride, 1h-indol-5-amine,hydrochloride
16211959
1H-indol-5-amina; clorhidrato
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1N.Cl
Nombre del producto químico o material 5-Aminoindole hydrochloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 253.0°C
Color Marrón a tostado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.63
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoindole hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.