Learn More
5-Aminoindano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690799
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
24425-40-9
C9H11N
133.19
MFCD00003803
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
90496
2,3-dihidro-1H-inden-5-amina
C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
24425-40-9
C9H11N
133.19
MFCD00003803
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
90496
2,3-dihidro-1H-inden-5-amina
C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Aminoindan
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 36.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 247.0°C to 249.0°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 12, I, 511
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoindan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.